Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10698335
Change view
Click to view available options
Größe:
XS
XL
Packungsgröße:
100 Stück
90 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
10698335 XS 100 Stück
11787145 XL 90 Stück
2 options
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfragemuster kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen, und Versand-/Liefertermine sind möglicherweise nicht korrekt.
Artikelnummer. 10698335
Marke: KleenGuard™ 57370
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfragemuster kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen, und Versand-/Liefertermine sind möglicherweise nicht korrekt.
Beständiger, langlebiger als Latex. Strukturierte Fingerspitzen für Griffigkeit u. einfache Handhabung kleiner Objekte. Schutz: PSA-Kategorie I. Zugelassen für Lebensmittelkontakt. Ideal für Lebensmittelzubereitung. Auch beliebt für zahlreiche industrielle Anwendungen.
Ideal für Industrieanwendungen und Produktion
  • Perfekt für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie. Beliebt für zahlreiche industrielle Anwendungen
  • Latex- und puderfrei mit strukturierten Fingerspitzen für bessere Griffigkeit und Handhabung kleiner Objekte
  • Tragbare Spenderbox für Mobilität und einfachen Zugriff
  • Beidhändig tragbar – verkürzt den Zeitaufwand – verbessert die Effizienz – hervorragendes Kosten-Nutzen-Verhältnis
Bestellinformation
Packung mit 100 Handschuhen pro Spender (90 bei X-Large).
Compliance
Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität US FDA-Vorschriften und CFIA-Zulassung
Accelerator Free Yes
Anwendungen Industriell
AQL 1,5
Farbe Blau
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 6 mil
Finger Thickness (Metric) 0,15 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 4,3 mil
Palm Thickness (Metric) 0.11 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitrilhandschuhe
Größe XS
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 6 mil
Dicke (metrisch) 0.11 mm
Modell 57370
Länge (angloamerikanisch) 9,5 in.
Länge (metrisch) 24 cm