Learn More
Kimberly-Clark Professional™ WypAll™ X90 Wischtücher
Description
- Gibt 90 % des absorbierten Lösungsmittels frei, wodurch Ihre Lösungsmittelausgaben reduziert werden
- Reduziert den Produktabfall um bis zu 35 % und hilft Ihnen, Ausgaben und Abfall zu kontrollieren
- Die fortschrittliche Hydroknit™ Technologie sorgt dafür, dass jedes Wischtuch robust, langlebig, hochgradig saugfähig und lösungsmittelbeständig ist
- Tragbar und ideal für kleine Arbeitsbereiche
- Entwickelt für anspruchsvolle Fertigungsprozesse, bei denen geringe Flusen und hohe Saugfähigkeit von entscheidender Bedeutung sind
- Entwickelt für anspruchsvolle Wartungs- und Reinigungsaufgaben in der industriellen Fertigung
- Entwickelt, um Ihnen zu helfen, Produktivität und Effizienz zu verbessern und gleichzeitig den Abfall zu reduzieren
Specifications
Specifications
| Produkttyp | WypAll X90 Wischtücher |
| Länge (angloamerikanisch) | 16,8 Zoll |
| Länge (metrisch) | 42.67 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 11,1 Zoll |
| Breite (metrisch) | 28,19 cm |
| Material | Vliesstoff Polyproylen-Zellulose-Gewebe |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (L x B) | 42.67 x 28.19 cm (16.8 x 11.1 Zoll) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zum schweren Abwischen, Vorbereiten von Oberflächen mit Lösungsmitteln und Reinigen von Metallspänen |