Learn More
Kimberly-Clark Professional™ WypAll™ X90 Wischtücher
Artikelnummer. p-4342244
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
42.67 cm
34 cm
Breite (metrisch):
28,19 cm
Farbe:
Blau
Weiß
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Breite (metrisch) Farbe unitSize
12645566 42.67 cm 28,19 cm Weiß 1 Stück
12625606 34 cm 28,19 cm Blau 1 Rollen
2 options
Artikelnummer. 12645566
Marke: Kimberly-Clark Professional™ 12891
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wiederverwendbare Tücher, die sich ideal für anspruchsvolle Wartungs- und Reinigungsaufgaben eignen. Kimberly-Clark™ Professional WYPALL™ X90 Wischtücher sind robust, langlebig, hochgradig saugfähig und lösungsmittelbeständig.
  • Gibt 90 % des absorbierten Lösungsmittels frei, wodurch Ihre Lösungsmittelausgaben reduziert werden
  • Reduziert den Produktabfall um bis zu 35 % und hilft Ihnen, Ausgaben und Abfall zu kontrollieren
  • Die fortschrittliche Hydroknit™ Technologie sorgt dafür, dass jedes Wischtuch robust, langlebig, hochgradig saugfähig und lösungsmittelbeständig ist
  • Tragbar und ideal für kleine Arbeitsbereiche
  • Entwickelt für anspruchsvolle Fertigungsprozesse, bei denen geringe Flusen und hohe Saugfähigkeit von entscheidender Bedeutung sind
  • Entwickelt für anspruchsvolle Wartungs- und Reinigungsaufgaben in der industriellen Fertigung
  • Entwickelt, um Ihnen zu helfen, Produktivität und Effizienz zu verbessern und gleichzeitig den Abfall zu reduzieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp WypAll X90 Wischtücher
Länge (angloamerikanisch) 16,8 Zoll
Länge (metrisch) 42.67 cm
Breite (angloamerikanisch) 11,1 Zoll
Breite (metrisch) 28,19 cm
Material Vliesstoff Polyproylen-Zellulose-Gewebe
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B) 42.67 x 28.19 cm (16.8 x 11.1 Zoll)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zum schweren Abwischen, Vorbereiten von Oberflächen mit Lösungsmitteln und Reinigen von Metallspänen