Learn More
DWK Life Sciences Adapter für Zentrifugenröhrchen mit Rundboden
Artikelnummer. 11843825
Click to view available options
Fassungsvermögen:
15 ml
30 ml Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 11843825
Marke: DWK Life Sciences 4555030_OLD
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zum Zentrifugieren ausgewählter hochfester Kimble Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden mit 13,000 x G im 50 ml-Rotor erforderlich
Für das Zentrifugieren von ausgewählten hochfesten Kimble Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden bis zu 13.000xG im 50 ml-Rotor
  • Aus Gummi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Gummi
Fassungsvermögen 30 ml Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden