Learn More
DWK Life Sciences Adapter für Zentrifugenröhrchen mit Rundboden
Artikelnummer. p-28524
Click to view available options
Fassungsvermögen:
15 ml
30 ml Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 11843825
Marke: DWK Life Sciences 4555030_OLD
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zum Zentrifugieren ausgewählter hochfester Kimble Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden mit 13,000 x G im 50 ml-Rotor erforderlich
Für das Zentrifugieren von ausgewählten hochfesten Kimble Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden bis zu 13.000xG im 50 ml-Rotor
  • Aus Gummi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Gummi
Fassungsvermögen 30 ml Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden