Learn More
DWK Life Sciences Verschlusskappen aus Aluminium
Beschreibung
- Mittlere bis gute Wiederverschließbarkeit
- Einteilig
- Septum aus rotem Gummi mit PTFE-Beschichtung
- Für allgemeine GC-Anwendungen
- Mittlere Wiederverschließbarkeit
- Nicht empfohlen für Mehrfacheinspritzung
- Septum aus naturfarbenem Gummi mit PTFE-Beschichtung
- Gute Wiederverschließbarkeit
- Mehrfachinjektionen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Naturfarben |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mehrfachinjektion |
| Material | Aluminium |
| Anzahl pro Karton | 100 Kartons |
| Auskleidungsmaterial | PTFE/Naturfarbener Silikongummi |
| Halsausführung | 11 |