Learn More
DWK Life Sciences Verschlusskappen aus Aluminium
Artikelnummer. p-4368840
Click to view available options
Farbe:
Naturfarben
Rot
Anzahl pro Karton:
100 Kartons
1000 Kartons
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Artikelnummer. 11822963
Marke: DWK Life Sciences N7382411
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit PTFE-beschichteten Gummisepten
  • Mittlere bis gute Wiederverschließbarkeit
  • Einteilig
  • Septum aus rotem Gummi mit PTFE-Beschichtung
  • Für allgemeine GC-Anwendungen
  • Mittlere Wiederverschließbarkeit
  • Nicht empfohlen für Mehrfacheinspritzung
  • Septum aus naturfarbenem Gummi mit PTFE-Beschichtung
  • Gute Wiederverschließbarkeit
  • Mehrfachinjektionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Naturfarben
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mehrfachinjektion
Material Aluminium
Anzahl pro Karton 100 Kartons
Auskleidungsmaterial PTFE/Naturfarbener Silikongummi
Halsausführung 11