Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ AmberScrew Gewindefläschchen ohne Verschluss
Artikelnummer. 11873003
Change view
Click to view available options
Volumen (angloamerikanisch):
0.5 dr.
1.5 dr.
10 dr.
1 dr.
2 dr.
5 dr.
Verschlussgröße:
13-425
15-425
24-400
8-425
Packungsgröße:
200 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (angloamerikanisch) Verschlussgröße unitSize
11873003 0.5 dr. 13-425 200 Stück
11863003 0.5 dr. 8-425 200 Stück
11803013 2 dr. 15-425 200 Stück
11813013 1.5 dr. 15-425 200 Stück
11883003 1 dr. 13-425 200 Stück
11833013 10 dr. 24-400 200 Stück
11823013 5 dr. 24-400 -
11893003 1 dr. 15-425 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11873003 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 609121528
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hergestellt aus bernsteinfarbenem Borosilikatglas mit 33° Ausdehnung
  • Die braunen Fläschchen schützen lichtempfindliche Produkte vor schädlicher Licht- und UV-Strahlung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Bernstein
Außendurchmesser (metrisch) 15 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 2 ml
Gewindetyp Schraube
Volumen (angloamerikanisch) 0.5 dr.
Verschlusstyp Schraubverschluss
Verschlussgröße 13-425
Zertifizierung/Konformität USP-Typ I
Höhe (metrisch) 28 mm