Learn More
DWK Life Sciences Braune Röhrchen mit Schraubgewinde ohne Verschlüsse
Click to view available options
Volumen (angloamerikanisch):
0.5 dr.
1.5 dr.
10 dr.
1 dr.
2 dr.
5 dr.
Verschlussgröße:
13-425
15-425
24-400
8-425
Packungsgröße:
200 Stück
Beschreibung
- Die braunen Fläschchen schützen lichtempfindliche Produkte vor schädlicher Licht- und UV-Strahlung.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) | 17 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 4 ml |
| Gewindetyp | Schraube |
| Volumen (angloamerikanisch) | 1 dr. |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Höhe (metrisch) | 38 mm |
| Zertifizierung/Konformität | USP-Typ I |
| Verschlussgröße | 15-425 |