Learn More
DWK Life Sciences Schwarze Schraubverschlüsse aus Phenolharz
Artikelnummer. 12654797
Click to view available options
Halsausführung:
13-415
15-415
24-410
38-430
Zertifizierung/Konformität:
ASTM E982, Klasse A
ASTM E982, Klasse B
Anzahl pro Karton:
150 Kartons
150/Karton
300 Kartons
Packungsgröße:
150 Stück
300 Stück
Artikelnummer. 12654797
Marke: DWK Life Sciences 45066C24
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Haftung zwischen Einlage und Verschluss bleibt auch nach mehrmaligem Autoklavieren erhalten
Mit PTFE-beschichteten Gummieinlagen
  • Identifiziert in der ASTM™-Spezifikation E 982-94, Anforderungen der Klasse B
  • Mit 14B-Gummiauskleidung (SBR)
    • Einfacheres Anbringen und Entfernen durch kürzeres Gewinde als herkömmliche GPI-Kappen
    • Nicht empfohlen für die Verwendung mit standardmäßigen GPI-Ausstattungen, wie sie normalerweise bei geblasenen Flaschen zu finden sind
    • Identifiziert in der ASTM-Spezifikation E 982-94, Anforderungen der Klasse A
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Farbe Schwarz
    Höhe (metrisch) mit Verschluss 19 mm
    Material Phenolharz
    Anzahl pro Karton 150 Kartons
    Halsausführung 24-410
    Zertifizierung/Konformität ASTM E982, Klasse B
    Closure Included Ja
    Höhe (metrisch) 19 mm
    Produkttyp Schraubverschluss
    Zur Verwendung mit (Geräte) Flasche
    Höhe (angloamerikanisch) 0,748 in.
    Verschlussauskleidung PTFE/Gummi
    Verschlussmaterial Phenolharz
    Verschlusstyp Phenolharz-Schraubverschluss