Learn More
DWK Life Sciences Schwarze Schraubverschlüsse aus Phenolharz
Beschreibung
Die Haftung zwischen Einlage und Verschluss bleibt auch nach mehrmaligem Autoklavieren erhalten
Mit PTFE-beschichteten Gummieinlagen
- Identifiziert in der ASTM™-Spezifikation E 982-94, Anforderungen der Klasse B
- Einfacheres Anbringen und Entfernen durch kürzeres Gewinde als herkömmliche GPI-Kappen
- Nicht empfohlen für die Verwendung mit standardmäßigen GPI-Ausstattungen, wie sie normalerweise bei geblasenen Flaschen zu finden sind
- Identifiziert in der ASTM-Spezifikation E 982-94, Anforderungen der Klasse A
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Höhe (metrisch) mit Verschluss | 16 mm |
| Material | Phenolharz |
| Anzahl pro Karton | 300 Kartons |
| Halsausführung | 15-415 |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM E982, Klasse B |
| Closure Included | Ja |
| Höhe (metrisch) | 16 mm |
| Produkttyp | Schraubverschluss |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Flasche |
| Mehr anzeigen |