Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ 2 ml- und 4 ml-Autosampler-Fläschchen ohne Verschlüsse: Bördelkappen
Artikelnummer. 11843053
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Marking Spot:
Ja
Nein
Flaschenhalstyp:
Normal
Weit
Packungsgröße:
2000 Stück
Artikelnummer. 11843053
Marke: DWK Life Sciences 511232CLAW
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus Borosilikatglas
  • Außendurchmesser x Länge: 12 x 32 mm
  • Oberfläche: Klemme
Bestellinformation
100 Fläschchen/Packung, 20 Packungen/Karton Verschlüsse nicht im Lieferumfang enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 2,0 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chromatographische Anwendungen
Höhe (angloamerikanisch) 1,25 in.
Flaschenhalstyp Weit
Anzahl pro Packung 100
Verschlusstyp Bördelverschluss, große Öffnung mit Beschriftungsfeld
Höhe (metrisch) 32 mm
Menge 100/Pckg.
Marking Spot Ja