Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ 2 ml- und 4 ml-Autosampler-Fläschchen ohne Verschlüsse: Bördelkappen
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Marking Spot:
Ja
Nein
Flaschenhalstyp:
Normal
Weit
Unit Size:
2000 Stück
Description
- Außendurchmesser x Länge: 12 x 32 mm
- Oberfläche: Klemme
Order Info
100 Fläschchen/Packung, 20 Packungen/Karton Verschlüsse nicht im Lieferumfang enthalten.
Specifications
Specifications
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 2,0 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chromatographische Anwendungen |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,25 in. |
| Flaschenhalstyp | Weit |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Verschlusstyp | Bördelverschluss, große Öffnung mit Beschriftungsfeld |
| Höhe (metrisch) | 32 mm |
| Show More |