Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Bernsteinfarbige, einfache Einweg-Röhrchen aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 15703358
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
Durchmesser (metrisch):
13 mm
16 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
15703358 100 mm 13 mm 1000 Stück
15826331 100 mm 16 mm 1000 Stück
2 options
Artikelnummer. 15703358
Marke: DWK Life Sciences 7350013100A
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus bernsteinfarbigem Borosilikatglas, das hervorragenden Schutz für lichtempfindliche Anwendungen bietet.
  • Das braune Expansionsborosilikatglas Typ 51bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegen das Auslaugen von Natrium, ein Faktor, das bei Kalknatronglasprodukten häufig auftritt.
  • Die Röhrchen sind in praktischen Tabletts für die einfache Nutzung auf dem Arbeitstisch und in Schubladen verpackt.
  • Die Tabletts sind in Kunststofffolie verpackt. Die Röhrchen sind parallel ausgerichtet, wodurch diese gegen Bruch beim Transport und gegen Kontamination geschützt sind. 
  • Keine Beschriftungsfläche
  • Gemäß ASTM-Spezifikation E890 entwickelt
  • Hergestellt aus bernsteinfarbenem Expansionsborosilikatglas Typ 51, gemäß den Anforderungen von USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Bernsteinfarbig
Kapazität (metrisch) 10 ml
Länge (metrisch) 100 mm
Material Glas
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit Für lichtempfindliche Anwendungen
Markertyp Keine
Verpackung 1000/Karton; in Schrumpffolie verpackte Tabletts
Durchmesser (metrisch) 13 mm
Produkttyp Einweg-Zellkulturröhrchen