Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Bernsteinfarbige, einfache Einweg-Röhrchen aus Borosilikatglas
Beschreibung
- Das braune Expansionsborosilikatglas Typ 51bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegen das Auslaugen von Natrium, ein Faktor, das bei Kalknatronglasprodukten häufig auftritt.
- Die Röhrchen sind in praktischen Tabletts für die einfache Nutzung auf dem Arbeitstisch und in Schubladen verpackt.
- Die Tabletts sind in Kunststofffolie verpackt. Die Röhrchen sind parallel ausgerichtet, wodurch diese gegen Bruch beim Transport und gegen Kontamination geschützt sind.
- Keine Beschriftungsfläche
- Gemäß ASTM-Spezifikation E890 entwickelt
- Hergestellt aus bernsteinfarbenem Expansionsborosilikatglas Typ 51, gemäß den Anforderungen von USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse B
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Bernsteinfarbig |
| Kapazität (metrisch) | 15 ml |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Material | Glas |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit | Für lichtempfindliche Anwendungen |
| Markertyp | Keine |
| Verpackung | 1000/Karton; in Schrumpffolie verpackte Tabletts |
| Durchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Produkttyp | Einfaches Röhrchen |