Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Bernsteinfarbige, einfache Einweg-Röhrchen aus Borosilikatglas
Beschreibung
- Das braune Expansionsborosilikatglas Typ 51bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegen das Auslaugen von Natrium, ein Faktor, das bei Kalknatronglasprodukten häufig auftritt.
- Die Röhrchen sind in praktischen Tabletts für die einfache Nutzung auf dem Arbeitstisch und in Schubladen verpackt.
- Die Tabletts sind in Kunststofffolie verpackt. Die Röhrchen sind parallel ausgerichtet, wodurch diese gegen Bruch beim Transport und gegen Kontamination geschützt sind.
- Keine Beschriftungsfläche
- Gemäß ASTM-Spezifikation E890 entwickelt
- Hergestellt aus bernsteinfarbenem Expansionsborosilikatglas Typ 51, gemäß den Anforderungen von USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse B
Spécification
Spécification
| Farbe | Bernsteinfarbig |
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Material | Glas |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit | Für lichtempfindliche Anwendungen |
| Markertyp | Keine |
| Verpackung | 1000/Karton; in Schrumpffolie verpackte Tabletts |
| Durchmesser (metrisch) | 13 mm |
| Produkttyp | Einweg-Zellkulturröhrchen |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?