Learn More
DWK Life Sciences Braune Probenröhrchen mit Schraubgewinde und nichtbefestigter Kappe mit weißer, PTFE-beschichteter Gummieinlage
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1.8 ml
2 ml
4 ml
8 ml
Verschlusstyp:
Schraubverschluss
Schraubverschluss (oben geschlossen)
Volumen (angloamerikanisch):
0.5 dr.
1 dr.
2.16 dr.
Packungsgröße:
200 Stück
Beschreibung
Nicht integrierte, geschlossene schwarze Phenol-Verschlüsse
- Aus braunem Borosilikatglas 51.
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Auskleidung) | PTFE/Gummi |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 1.8 ml |
| Gewindetyp | Schraube |
| Volumen (angloamerikanisch) | 0.5 dr. |
| Verschlussmaterial | Phenolharz |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Höhe (metrisch) | 35 mm |
| Mehr anzeigen |