Learn More
DWK Life Sciences Braune Probenröhrchen mit Schraubgewinde und nichtbefestigter Kappe mit weißer, PTFE-beschichteter Gummieinlage
Description
Nicht integrierte, geschlossene schwarze Phenol-Verschlüsse
- Aus braunem Borosilikatglas 51.
Specifications
Specifications
| Material (Auskleidung) | PTFE/Gummi |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Gewindetyp | Schraube |
| Volumen (angloamerikanisch) | 0.5 dr. |
| Verschlussmaterial | Phenolharz |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Zertifizierung/Konformität | USP-Typ I |
| Show More |