Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ AmberScrew-Gewindeprobenfläschchen mit losen PTFE-beschichteten/weiß gummierten Kappen
Artikelnummer. p-4116962
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1.8 ml
2 ml
4 ml
8 ml
Verschlusstyp:
Schraubverschluss
Schraubverschluss (oben geschlossen)
Volumen (angloamerikanisch):
0.5 dr.
1 dr.
2.16 dr.
Packungsgröße:
200 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Verschlusstyp Volumen (angloamerikanisch) unitSize
11873013 8 ml Schraubverschluss (oben geschlossen) 2.16 dr. 200 Stück
11863013 2 ml Schraubverschluss 0.5 dr. 200 Stück
11853013 1.8 ml Schraubverschluss 0.5 dr. 200 Stück
11843013 4 ml Schraubverschluss (oben geschlossen) 1 dr. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11873013 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 60912B2
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Nicht integrierte, geschlossene schwarze Phenol-Verschlüsse
  • Aus braunem Borosilikatglas 51.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Auskleidung) PTFE/Gummi
Farbe Bernstein
Außendurchmesser (metrisch) 17 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 8 ml
Gewindetyp Schraube
Volumen (angloamerikanisch) 2.16 dr.
Produktlinie Kimble
Gesamtvolumen (metrisch) 8 mL
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlusstyp Schraubverschluss (oben geschlossen)
Zertifizierung/Konformität USP-Typ I
Höhe (metrisch) 60 mm
Produkttyp Fläschchen