Learn More
DWK Life Sciences Braune Probenröhrchen mit Schraubgewinde und nichtbefestigter Kappe mit weißer Gummieinlage
Click to view available options
Verschlusstyp:
Schraubverschluss
Schraubverschluss (oben geschlossen)
Volumen (angloamerikanisch):
0.37 dr.
1 dr.
Packungsgröße:
200 Stück
Beschreibung
- Aus braunem Borosilikatglas 51.
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Auskleidung) | Naturkautschuk |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) | 15 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 4 ml |
| Gewindetyp | Schraube |
| Volumen (angloamerikanisch) | 1 dr. |
| Verschlussmaterial | Phenolharz |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss (oben geschlossen) |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Mehr anzeigen |