Learn More
DWK Life Sciences Braune Probenröhrchen mit Schraubgewinde und nichtbefestigter Kappe mit weißer Gummieinlage
Mit nicht angebrachten, geschlossenen Verschlusskappen aus schwarzem Phenol
200.00 € - 241.00 €
Spezifikation
Material (Auskleidung) | Gummi |
---|---|
Farbe | Bernsteinfarbig |
Material | Borosilikatglas |
Gewindetyp | Schraube |
Verschlussmaterial | Phenolharz |
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Volumen (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Volumen (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11893013
|
DWK Life Sciences
60912D12 |
Schraubverschluss | 0.37 dr. |
200.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11883013
|
DWK Life Sciences
60912D-1 |
Schraubverschluss (oben geschlossen) | 1 dr. |
241.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Aus braunem Borosilikatglas 51.
Spezifikation
Gummi | |
Borosilikatglas | |
Phenolharz |
Bernsteinfarbig | |
Schraube | |
USP-Typ I |