Learn More
DWK Life Sciences X72 VIAL 28X95 AMB+CAP SEPTA PTFE PTFE
Beschreibung
- Aus braunem Borosilikatglas 51
- Mit aufgesetzten, oben offenen Verschlüssen aus weißem Polypropylen
- Verpackung in unterteilten gewellten Tabletts
- Stärke des Silikongummis: 0.12 in.
- PTFE-Stärke: 0.005 in.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) | 28 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 40 ml |
| Septum | PTFE/Silikon |
| Gewindetyp | Schraube |
| Volumen (angloamerikanisch) | 10.82 dr. |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss (oben offen) |
| Höhe (metrisch) | 95 mm |