Learn More
DWK Life Sciences Braune Röhrchen mit Schraubgewinde und befestigten Verschlüssen mit weißer Gummieinlage
Beschreibung
Integrierte geschlossene schwarze Phenol-Verschlüsse
- Aus braunem Borosilikatglas 51
- Verschlüsse mit weißen Gummieinlagen
- Verpackung in unterteilten gewellten Tabletts
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Auskleidung) | Naturkautschuk |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 1.8 ml |
| Gewindetyp | Schraube |
| Volumen (angloamerikanisch) | 0.37 dr. |
| Verschlussmaterial | Phenolharz |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Zertifizierung/Konformität | USP-Typ I |
| Mehr anzeigen |