Learn More
DWK Life Sciences Braune Röhrchen mit Schraubgewinde und befestigten Verschlüssen mit weißer Gummieinlage
Mit angebrachten geschlossenen Verschlusskappen aus schwarzem Phenol
206.00 € - 336.00 €
Specifications
Material (Auskleidung) | Gummi |
---|---|
Farbe | Bernsteinfarbig |
Material | Borosilikatglas |
Gewindetyp | Schraube |
Verschlussmaterial | Phenolharz |
Product Code | Brand | Verschlusstyp | Volumen (angloamerikanisch) | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Verschlusstyp | Volumen (angloamerikanisch) | Price | Quantity & Availability | ||||
11843023
|
DWK Life Sciences
60911D12 |
Schraubverschluss | 0.37 dr. |
336.00 €
288 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11872973
|
DWK Life Sciences
60911D1 |
Schraubverschluss (oben geschlossen) | 1 dr. |
206.00 €
144 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11882973
|
DWK Life Sciences
60911D2 |
Schraubverschluss (oben geschlossen) | 2.16 dr. |
240.00 €
144 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
Integrierte geschlossene schwarze Phenol-Verschlüsse
- Aus braunem Borosilikatglas 51
- Verschlüsse mit weißen Gummieinlagen
- Verpackung in unterteilten gewellten Tabletts
Specifications
Gummi | |
Borosilikatglas | |
Phenolharz |
Bernsteinfarbig | |
Schraube | |
USP-Typ I |