Learn More
DWK Life Sciences Braune Röhrchen mit Schraubgewinde und befestigten Verschlüssen mit weißer, PTFE-beschichteter Gummieinlage
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1.8 ml
2 ml
4 ml
5.5 ml
20 ml
40 ml
Höhe (metrisch):
28 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
57 mm
95 mm
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
28 mm
Volumen (angloamerikanisch):
0.5 dr.
1.49 dr.
10.82 dr.
1 dr.
5.4 dr.
Packungsgröße:
144 Stück
200 Stück
72 Stück
Beschreibung
- Aus braunem Borosilikatglas 51
- Verschlüsse mit PTFE-beschichteten weißen Gummieinlagen oder mit weißen Gummieinlagen
- Verpackung in unterteilten gewellten Tabletts
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Auskleidung) | PTFE/Gummi |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) | 15 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Gewindetyp | Schraube |
| Volumen (angloamerikanisch) | 0.5 dr. |
| Verschlussmaterial | Phenolharz |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss (oben geschlossen) |
| Höhe (metrisch) | 28 mm |
| Mehr anzeigen |