Learn More
DWK Life Sciences Braune Röhrchen mit Schraubgewinde und befestigten Verschlüssen mit weißer, PTFE-beschichteter Gummieinlage
Beschreibung
- Aus braunem Borosilikatglas 51
- Verschlüsse mit PTFE-beschichteten weißen Gummieinlagen oder mit weißen Gummieinlagen
- Verpackung in unterteilten gewellten Tabletts
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Auskleidung) | PTFE/Gummi |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) | 15 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 4 ml |
| Gewindetyp | Schraube |
| Volumen (angloamerikanisch) | 1 dr. |
| Verschlussmaterial | Phenolharz |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss (oben geschlossen) |
| Zertifizierung/Konformität | USP-Typ I |
| Mehr anzeigen |