Learn More
DWK Life Sciences Durchsichtige Probengläschen mit Schraubgewinde und befestigtem Verschluss
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 ml
40 ml
Höhe (metrisch):
57 mm
95 mm
Packungsgröße:
72 Stück
Beschreibung
- Aus transparentem Borosilikatglas 33
- Verschlüsse mit PTFE-beschichteten Silikoneinlagen
- Verpackung in unterteilten gewellten Tabletts
Spezifikation
Spezifikation
| Klassifikation | A |
| Material (Auskleidung) | PTFE/Silikon |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 28 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 40 ml |
| Gewindetyp | Schraube |
| Volumen (angloamerikanisch) | 10.82 dr. |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss (oben offen) |
| Mehr anzeigen |