Learn More
DWK Life Sciences Durchsichtige Probengläschen mit Schraubgewinde und nichtbefestigtem Verschluss mit weißer, PTFE-beschichteter Gummieinlage
Artikelnummer. 11892993
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
4 ml
8 ml
12 ml
16 ml
24 ml
Höhe (metrisch):
32 mm
45 mm
60 mm
65 mm
70 mm
85 mm
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
Verschlussgröße:
13-425
15-425
18-400
20-400
8-425
Packungsgröße:
200 Stück
Artikelnummer. 11892993
Marke: DWK Life Sciences 60812B3
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit nicht angebrachten geschlossenen Verschlusskappen aus schwarzem Phenol
  • Aus durchsichtigem 33 Expansion Borosilikatglas
  • Verschlüsse mit Einlagen mit PTFE-Beschichtung/aus weißem Gummi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Schwarz
Klassifikation A
Material (Auskleidung) PTFE/Gummi
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 19 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 12 ml
Gewindetyp Schraube
Volumen (angloamerikanisch) 3.2 dr.
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlusstyp Schraubverschluss
Verschlussgröße 15-425
Zertifizierung/Konformität ASTM Typ I
Höhe (metrisch) 65 mm