Learn More
DWK Life Sciences KIMBLE™ Einweg-Pasteurpipetten mit großem Volumen
Artikelnummer. 12897810
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
4 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch)
12897810 4 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12897810 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 63DP1005
Bewährte Angebote für Laborglaswaren
Verwenden Sie den Aktionscode 28509
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erschwingliche Flintglaspipette, die für die Aliquotierung von Proben zur Autoanalyse nützlich ist
  • Einzelne Transfergriffe 4 ml
  • Zur Verwendung mit dem API Analytab System
Nützlich für alle Arten enterischer Diagnosetests
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP Typ III
Beschreibung Gehäuselänge: 8.89 cm; 3.5 in.
Material Kalknatronglas
Sterilität Unsteril
Länge (angloamerikanisch) 5,75 in.
Länge (angloamerikanisch) Spitze 2.25 Zoll
Länge (metrisch) Spitze 5,71 cm
Volumen (angloamerikanisch) 0.135 oz.
Volumen (metrisch) 4 mL
Länge (metrisch) 14,6 cm
Typ Pasteurpipette für große Volumen
Zur Verwendung mit (Geräte) API Analytab System