Learn More
DWK Life Sciences Probenstreuscheibe für Economy-Säulen
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1 cm
1.5 cm
2.5 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Flex-Column™ Probendiffusionsscheiben schützen das Gelbett vor Störungen während der Probenanwendung, wenn kein Flussadapter verwendet wird.
Auf der Oberseite des Säulenpackung zu installieren, um die Packung von Störungen zu schützen. Die Polyethylenscheibe ist mit einem transparenten Acrylring abgedichtet.
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 1.5 cm |
| Zur Verwendung mit | Kimble-Chase Economy-Säulen |