Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Accuform Micro-Vial Graduierte Aluminium-Siegelfläschchen
Artikelnummer. 17857846
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
3 ml
Höhe (metrisch):
51 mm
Packungsgröße:
12 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
17857846 3 ml 51 mm 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17857846 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 607203
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
ACCUFORM™ Mikrogefäße besitzen ein V-förmiges Inneres, um die Entnahme kleinster Restproben mittels einer Spritzennadel zu ermöglichen. Verschlüsse nicht im Lieferumfang enthalten. Erhältlich in den Größen 2 ml, 3 ml und 5 ml.
  • Absolvent ACCUFORM™ Mikrofläschchen aus Aluminium ohne Verschluss
  • Entwickelt für eine Aluminiumdichtung
  • Optionen:
    • 2 ml Fassungsvermögen, —Höhe 40 mm, Außendurchmesser 21 mm
    • 3 ml Fassungsvermögen, —Höhe 51 mm, Außendurchmesser 21 mm
    • 5 ml Fassungsvermögen, —Höhe 62 mm, Außendurchmesser 21 mm
  • A/S-Oberfläche 20 mm
  • 12 pro Karton
  • Hergestellt aus Borosilikatglas mit geringer Extraktion und einer Ausdehnung von 33, das den folgenden Normen entspricht: USP Typ I und ASTM Anforderungen gemäß E438, Typ I, Klasse A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
Außendurchmesser (metrisch) 21 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 3 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ermöglichen Sie die Rückgewinnung von Probenresten einer Minute mithilfe einer Spritzennadel
Skala Ja
Höhe (angloamerikanisch) 2 in.
Material (Dichtung) Aluminium
Verschlusstyp Schraubverschluss
Menge 12 Cs.
Höhe (metrisch) 51 mm