Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Kolben mit standardmäßigen konischen Pennyhead Stopfen
Beschreibung
- Schmale Öffnung
- Graduierte Skala
Compliance
Gemäß den Anforderungen von ASTM™ E 1404, Typ II, Klasse 2 entwickelt
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussmaterial | Glas |
| Beschreibung | Kapazitätsskala |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 4.01 Zoll |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Graduierungsbereich | 100 bis 500 ml |
| Graduierungen | 50 ml |
| Höhe (angloamerikanisch) | 6,25 in. |
| Höhe (metrisch) | 15.9 cm |
| Mouth Style | Enghals |
| Mehr anzeigen |