Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Kolben mit standardmäßigen konischen Pennyhead Stopfen
Artikelnummer. p-124271
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13138305
Marke: DWK Life Sciences 26600500
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für flüchtige und hygroskopische Flüssigkeiten
  • Schmale Öffnung
  • Graduierte Skala
Compliance
Gemäß den Anforderungen von ASTM™ E 1404, Typ II, Klasse 2 entwickelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussmaterial Glas
Beschreibung Kapazitätsskala
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 4.01 Zoll
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Borosilikatglas
Graduierungsbereich 100 bis 500 ml
Graduierungen 50 ml
Höhe (angloamerikanisch) 6,25 in.
Höhe (metrisch) 15.9 cm
Mouth Style Enghals
Verschlusstyp Pennyhead-Stopfen
Außendurchmesser (metrisch) 102 mm
Verschlussgröße 32