Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Kolben mit Schlauchschnellanschluss
Beschreibung
Zur sicheren Befestigung von (6 mm)
- Der Schlauch ist fest mit dem Schlauchstutzen verbunden und ist am gegenüberliegende Ende mit einer Dichtung mit positiven Gewinde für den Anschluss des Kolbenschlauches versehen
- Die richtige Positionierung des Verbinders sorgt für eine größere Stabilität des Kolbens, da durch den nach unten gedrehten Schlauch der Kolben weniger zum Kippen neigt
- Graduiert mit ungefährer Volumenskala in strapazierfähiger weißer Keramikemaille
- Schläuche und Stopfen separat erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 6.6 Zoll |
| Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Graduierungsbereich | 600 bis 2000 ml |
| Graduierungen | 100 ml |
| Höhe (angloamerikanisch) | 11,8 in. |
| Höhe (metrisch) | 30 cm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 16.8 cm |
| Verschlussgröße | 9 |