Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Kolben mit Schlauchschnellanschluss
Artikelnummer. p-125008
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
2000 ml
4 l
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11727989 250 ml 2 Stück
11747989 2000 ml 1 Stück
11757989 4 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11727989 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 27070250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Zur sicheren Befestigung von (6 mm)
  • Der Schlauch ist fest mit dem Schlauchstutzen verbunden und ist am gegenüberliegende Ende mit einer Dichtung mit positiven Gewinde für den Anschluss des Kolbenschlauches versehen
  • Die richtige Positionierung des Verbinders sorgt für eine größere Stabilität des Kolbens, da durch den nach unten gedrehten Schlauch der Kolben weniger zum Kippen neigt
  • Graduiert mit ungefährer Volumenskala in strapazierfähiger weißer Keramikemaille
  • Schläuche und Stopfen separat erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM E1406, Typ II, Klasse 2
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 3.26 Zoll
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Borosilikatglas
Graduierungsbereich 50 bis 250 ml
Graduierungen 25 ml
Höhe (angloamerikanisch) 6,4 in.
Höhe (metrisch) 16.3 cm
Außendurchmesser (metrisch) 8.3 cm
Verschlussgröße 6