Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ KimCote™ Kunststoffbeschichtete Trichter nach Squibb
Artikelnummer. 11747979
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Anzahl Stopfen:
850100-0022
850100-0027
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 11747979
Marke: DWK Life Sciences KC29048T250
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Birnenförmiger Trichter mit geschliffenem Glasstopfen und autoklavierbarem PTFE-Hahnstopfen
  • Stiellänge: 60 mm
  • Absperrhahn 4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Borosilikatglas
Zertifizierung/Konformität ASTM E1096
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gewährleistet eine vollständige Trennung, die Entleerung des Trichters ist nicht mehr notwendig
Länge (metrisch) Stiel 60 mm
Sperrhahn 4mm (0.15 in.)
Anzahl Stopfen 850100-0022
Produkttyp Squibb Scheidetrichter