Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Organisch-chemische Kits
Artikelnummer. p-152073
Click to view available options
Produkttyp:
Standard-KonusKit
Standard-Konusverbindung:
19/22
Artikelnummer. 10433120
Marke: DWK Life Sciences 2698000000
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit einer Auswahl an Artikeln, die für grundlegende organische Laborexperimente erforderlich sind
  • Für Bildung und Forschung
  • Alle Gelenke in einem Kit haben die gleiche Standardkonusgröße, was die Einrichtung einer Reihe von Verfahren vereinfacht
Bestellinformation
Kit 11–301–20 wird in einer schweren Wellpappe geliefert und die Einsätze sind aus weichem Schaumstoff. Die Komponenten des Kits sind in der Tabelle unten aufgeführt. Wenden Sie sich an Ihren Fisher Scientific Kundendienstvertreter, um Ersatzteile zu bestellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP Typ I, ASTM E438 Typ I, Gütegrad A
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Extraktion, Rückfluss, Rückfluss mit Zugabe, Fraktionierung und Destillation
Enthält Entlüftungsadapter, Claisen-Adapter, Kondensator, Anschlussadapter, Destillationssäule, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml500 ml-Kolben, 125-ml-PTFE-Trichter, Auslassadapter, Stopfen, Vakuumadapter
Standard-Konusverbindung 19/22
Produkttyp Standard-KonusKit