Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Serialisierte/zertifizierte zylindrische Mikrokolben
Beschreibung
Kalibriert auf Volumenaufnahme
- Mit permanent aufgebrachter individueller Seriennummer
- Individuell kalibriert und zertifiziert im Vergleich zu Geräten mit einer Kalibrierung gemäß NIST™
- Die zylindrische Form gewährleistet ein besseres Mischen und Entleeren
- Einfachere Entnahme von Proben mit Pipetten
- Hohe Standfestigkeit dank breiter Basis
- Mit Beschriftungsfläche
- Mit geschliffenem Glasstopfen
- Die Größen 1 und 2 ml werden mit einem Stopfen mit Standardverjüngung 8geliefert, die Größe 10 ml mit einem Stopfen mit Standardverjüngung 9
Compliance
Entsprechend den Anforderungen der ASTM™ E 237, Klasse A für Serienfertigung entwickelt.
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Kalibriert auf Volumenaufnahme |
| Verschlussmaterial | Glas |
| Kapazität (metrisch) | 1 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (angloamerikanisch) | 3,7 in. |
| Höhe (metrisch) | 9.4 cm |
| Toleranz | ±0,01 ml |
| Graduated | Ja |
| Verschlussgröße | 8 |