Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Serialisierte/zertifizierte zylindrische Mikrokolben
Artikelnummer. 11848492
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 11848492
Marke: DWK Life Sciences 28017A10
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kalibriert auf Volumenaufnahme
Kalibriert auf Volumenaufnahme
  • Mit permanent aufgebrachter individueller Seriennummer
  • Individuell kalibriert und zertifiziert im Vergleich zu Geräten mit einer Kalibrierung gemäß NIST™
  • Die zylindrische Form gewährleistet ein besseres Mischen und Entleeren
  • Einfachere Entnahme von Proben mit Pipetten
  • Hohe Standfestigkeit dank breiter Basis
  • Mit Beschriftungsfläche
  • Mit geschliffenem Glasstopfen
  • Die Größen 1 und 2 ml werden mit einem Stopfen mit Standardverjüngung 8geliefert, die Größe 10 ml mit einem Stopfen mit Standardverjüngung 9
Compliance
Entsprechend den Anforderungen der ASTM™ E 237, Klasse A für Serienfertigung entwickelt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 ml