Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Serialisierte/zertifizierte zylindrische Mikrokolben
Artikelnummer. 11878492
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 11878492
Marke: DWK Life Sciences 28017A5
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Kalibriert auf Volumenaufnahme
Kalibriert auf Volumenaufnahme
  • Mit permanent aufgebrachter individueller Seriennummer
  • Individuell kalibriert und zertifiziert im Vergleich zu Geräten mit einer Kalibrierung gemäß NIST™
  • Die zylindrische Form gewährleistet ein besseres Mischen und Entleeren
  • Einfachere Entnahme von Proben mit Pipetten
  • Hohe Standfestigkeit dank breiter Basis
  • Mit Beschriftungsfläche
  • Mit geschliffenem Glasstopfen
  • Die Größen 1 und 2 ml werden mit einem Stopfen mit Standardverjüngung 8geliefert, die Größe 10 ml mit einem Stopfen mit Standardverjüngung 9
Compliance
Entsprechend den Anforderungen der ASTM™ E 237, Klasse A für Serienfertigung entwickelt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierung Kalibriert auf Volumenaufnahme
Verschlussmaterial Glas
Kapazität (metrisch) 5 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (angloamerikanisch) 3,9 in.
Höhe (metrisch) 9.9 cm
Toleranz ±0.02 ml
Graduated Ja
Verschlussgröße 8