Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Scheidetrichter nach Squibb mit Absperrhahn mit PTFE-Stecker
Beschreibung
Kein Schmiermittel erforderlich
Aus Schläuchen mit großem Durchmesser hergestellte, niedrigere Stiele, damit die Flüssigkeit komplett auslaufen kann, wenn der Absperrhahn geschlossen ist.
- Eliminiert Kontamination
- Kein Binden oder Gefrieren
Bestellinformation
Länge Ansatzstück: 60 mm.
Compliance
Gemäß ASTM™ E 1096-86 entwickelt.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 125 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM, E1096, Typ IV |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Beseitigt Verschmutzungen |
| Länge (metrisch) Stiel | 60 mm |
| Menge | 2 Packung |
| Sperrhahn | 2; PTFE |
| Stopfenmaterial | Glas |
| Anzahl Stopfen | 22 |
| Produkttyp | Squibb Scheidetrichter |