Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Scheidetrichter nach Squibb mit Absperrhahn mit PTFE-Stecker
Artikelnummer. p-131799
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
500 ml
Sperrhahn:
2; PTFE
4; PTFE
Anzahl Stopfen:
22
27
Menge:
2 Packung
Jeweils
Packungsgröße:
4 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Sperrhahn Anzahl Stopfen Menge unitSize
15142388 125 ml 2; PTFE 22 2 Packung 4 Stück
10652754 500 ml 4; PTFE 27 Jeweils 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15142388 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 29048F125
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Keine Schmierung erforderlich
Kein Schmiermittel erforderlich
Aus Schläuchen mit großem Durchmesser hergestellte, niedrigere Stiele, damit die Flüssigkeit komplett auslaufen kann, wenn der Absperrhahn geschlossen ist.
  • Eliminiert Kontamination
  • Kein Binden oder Gefrieren
Bestellinformation
Länge Ansatzstück: 60 mm.
Compliance
Gemäß ASTM™ E 1096-86 entwickelt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 125 ml
Material Borosilikatglas
Zertifizierung/Konformität ASTM, E1096, Typ IV
Zur Verwendung mit (Anwendung) Beseitigt Verschmutzungen
Länge (metrisch) Stiel 60 mm
Menge 2 Packung
Sperrhahn 2; PTFE
Stopfenmaterial Glas
Anzahl Stopfen 22
Produkttyp Squibb Scheidetrichter