Learn More
DWK Life Sciences™ Kimble™ Probenfläschchen aus Borosilikatglas mit Schraubgewinde N-51 A: Mit schwarzen Phenolkappen mit geschlossener Oberseite und Polyvinyl-beschichteter Zellstoffeinlage, nicht befestigt
Click to view available options
Volumen (metrisch):
24 ml
30 ml
Verschlussgröße:
20 – 400
GPI 22-400
Außendurchmesser (metrisch):
23 mm
25 mm
Packungsgröße:
576 Stück
864 Stück
Beschreibung
Kimax N-51A-Glas mit geringer Extraktion
- Probenfläschchen aus Borosilikatglas mit Kappen
- Die Kappen sind nicht aufgesetzt.
Compliance
KIMAX N-51A-Glas entspricht den Anforderungen von ASTM-Typ 1, Klasse B.
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Klassifikation | B |
| Material (Auskleidung) | Polyvinyl |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,91 in. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 23 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Volumen (metrisch) | 24 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für allgemeine Laboranwendungen |
| Mehr anzeigen |