Learn More
DWK Life Sciences Screw-Thread N-51A Borosilicate Glass Sample Vials: With unattached Closed-Top Black Phenolic Caps with Rubber Liners
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
4 ml
Höhe (metrisch):
35 mm
45 mm
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
15 mm
Volumen (angloamerikanisch):
0,5 dr.
1 dr.
Packungsgröße:
576 Stück
Beschreibung
- Probenfläschchen aus Borosilikatglas mit Verschlüssen
- Verschlüsse nicht aufgesetzt
Compliance
Kimax N-51A Glas entspricht den Anforderungen gemäß ASTM Typ 1, Klasse B.
Spezifikation
Spezifikation
| Klassifikation | B |
| Material (Auskleidung) | Naturkautschuk |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 15 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 4 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für allgemeine Anwendungen |
| Gewindetyp | Schraube |
| Volumen (angloamerikanisch) | 1 dr. |
| Verschlussmaterial | Phenolharz |
| Mehr anzeigen |