Learn More
DWK Life Sciences SPINBAR 4X12 MM PK/6X2 VE=12
Click to view available options
Länge (metrisch):
12 mm
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
- Rührstab ermöglicht das Rühren in geschlossenen Behältern ohne Kontamination
- Lieferung in Glasfläschchen mit Polyethylen-Stopfen
- Zwei Stäbe pro Fläschchen
- Abmessungen: 4 mm B × 12 mm L (0.15 × 0.47 Zoll)
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B x H) | 12 x 4 mm (0.47 x 0.15 in.) |
| Länge (angloamerikanisch) | 0,47 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 0.15 Zoll |
| Breite (metrisch) | 4 mm |
| Länge (metrisch) | 12 mm |
| Menge | 12 |
| Form | Kugel |