Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Ultra-Ware™ Sockelstütze aus gefrittetem Glas
Artikelnummer. 11893123
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Kimble Ultra-Ware 90 mm Mikrofiltrationsbaugruppe 40/35
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
11893123 Kimble Ultra-Ware 90 mm Mikrofiltrationsbaugruppe 40/35 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11893123 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 9538260090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    825.00 €
    773.43 € / 1 Stück
    Sparen 51.57 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Kimble™ Ultra-Ware™ Sockelstütze aus gefrittetem Glas wird mit einem 40/35-Gelenk und einer Glasfritte geliefert. Sie eignet sich für die Verwendung mit der Kimble™ Ultra-Ware™ 90 mm Mikrofiltrationsbaugruppe.
  • Produkttyp: Stützbasis mit Fritte
  • Material: Glas
  • Gelenkgröße: 40/35
  • Zur Verwendung mit: Kimble™ Ultra-Ware™ 90 mm Mikrofiltrationsbaugruppe 40/35
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Filtertyp Glasfritte
Material Glas
Sterilität Unsteril
Standard-Konusverbindung 40/35
Typ Stützbasis mit Fritte
Zur Verwendung mit (Geräte) Kimble Ultra-Ware 90 mm Mikrofiltrationsbaugruppe 40/35