Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ersatzteile für Absaugkrümmer
Artikelnummer. 10714017
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Glastrichter (1000 ml)
Glastrichter (300 ml)
PTFE-Dichtung
SPE-Glaswarenset (47 mm)
Sockelstütze
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
10714017 SPE-Glaswarenset (47 mm) 1 Stück
11803143 PTFE-Dichtung 25 Stück
10432635 Glastrichter (300 ml) 1 Stück
10704017 Glastrichter (1000 ml) 1 Stück
10440165 Sockelstütze 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10714017 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 9711000047
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    657.30 €
    446.07 € / 1 Stück
    Sparen 211.23 €
    32% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für Absaugkrümmer.
  • Zur Verwendung mit Kontes SPE-Verteilersets (971000-1047, -3047 oder -6047)
  • KONTES SPE-Glasbehälter und Verteiler sind speziell als Stützsysteme für Festphasenextraktionsscheiben mit 47 mm und 90 mm Durchmesser konzipiert, um Ihnen die höchstmögliche Rückgewinnung von extrahierten Analyten aus Ihren Trink-, Oberflächen- und Abwasserproben zu ermöglichen
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Verteiler für die Festphasenextraktion
Typ SPE-Glaswarenset (47 mm)
Enthält 47 mm Trichter, Sockelstütze, Stützsieb, PTFE-Dichtungen und Klemme
Material Glas
Länge (metrisch) 47 mm