Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Absaugvorrichtungen
Beschreibung
Beinhaltet
- Alle Sätze haben einen Verteiler, plus die Anzahl der in der Tabelle unten angegebenen Glassets
- Jedes Glasset enthält einen Trichter mit einer Kapazität von 47 mm Durchmesser/300 ml, eine Stützbasis, ein PTFE-beschichtetes Edelstahlsieb und eine eloxierte Aluminiumklemme
- Ersatzteile lieferbar
- Trichter aus Borosilikatglas Typ I, Klasse A
- TFE-beschichtetes Edelstahl-Stützsieb reduziert Kreuzkontamination zwischen Proben und Proben und widersteht Korrosion durch säurekonservierte Proben
- Die Ventile verfügen über Edelstahlgehäuse, PTFE-Stopfen und einen Dreiwege-Betrieb, um eine Entlüftung zu ermöglichen, ohne das Vakuum im restlichen System zu beeinträchtigen
- Korrosionsbeständige Edelstahl-Verteiler sind mit einer, drei oder sechs Stellen in 47 mm-Größe erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | USP Typ I, ASTM E438 Typ I, Klasse A |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Die höchstmöglichen Recoveries von extrahierten Analyten aus Trinkwasserproben, Oberflächenwasser und Abwasserproben zu liefern |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Verbrauchsmaterialien für die Festphasenextraktion |
| Typ | Verteilerset für die Festphasenextraktion |
| Enthält | 47 mm Durchm., 300 ml Kapazitätstrichter, Stützfuß, PTFE-beschichtetes Edelstahlsieb, eloxierte Aluminiumklemme, sechs Verteiler mit 1 Platz |
| Verteilerplätze | 6 |
| Material | Edelstahl |
| Anzahl Ports | 6 |
| Anzahl Sets | 6 |
| Höhe (angloamerikanisch) Becher | 3,93 in. |
| Mehr anzeigen |