Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Filtration Assemblies: Flasks With Inner Joint 40/35, for 90mm Glass Assemblies
Beschreibung
DWK Life Sciences Kimble Kontes Filtrationsbaugruppen: Kolben mit Innengelenk 40/35, für 90 mm-Glasbaugruppen, Borosilikatglas, Beschreibung: Trichter für 47 mm-Baugruppen, zur Verwendung mit: Ultra-Ware 90 mm-Mikrofiltrationseinheit aus Glas, Standard-Konusverbindung: 40/35
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
| Material | Borosilikatglas |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ultra-Ware 90 mm Mikrofiltrationseinheit aus Glas |
| Produkttyp | Kolben mit Innengelenk |
| Standard-Konusverbindung | 40/35 |