Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Silikonstopfen, einzelnes Loch
Artikelnummer. 15269833
Change view
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
Nr. 5
Nr. 8
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard-Konusverbindung unitSize
15269833 Nr. 5 1 Stück
15249833 Nr. 8 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15269833 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 9537150501
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Kimble™ Silikonstopfen sind Universalstopfen aus Silikongummi mit einem Loch. Sie sind dampfautoklavierbar und haben eine opake gelblich-weiße Farbe. Zur Verwendung mit Kimble™ Kontes™ Filtrationsbaugruppen.
  • Produkttyp: Stopfen
  • Material: Silikonkautschuk
  • Farbe: Weiß/gelb
  • Höhe: 25 mm
  • Autoklavierbar: Ja
  • Zur Verwendung mit: Kimble™ Kontes™ Filtrationsbaugruppen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Gelb/weiß
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit (Geräte) Kimble Kontes Filtrationsbaugruppen:
Material Silikonkautschuk
Sterilität Unsteril
Standard-Konusverbindung Nr. 5
Typ Stopfen
Höhe (metrisch) 25 mm
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 3/8 in.
Durchmesser (metrisch) Boden 23 mm
Innendurchmesser (metrisch) 9,5 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 27 mm